Imprimer
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0380-1G OR0380-5G OR0380-10G
APOSOR0380-1GEA 58 EUR
APOSOR0380-1G APOSOR0380-5G APOSOR0380-10G
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313220
Numéro CAS: 68981-86-2