Imprimer
Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
OR0355T-5G OR0355T-100G OR0355T-25G
APOSOR0355T-5GEA 33.5 EUR
APOSOR0355T-5G APOSOR0355T-100G APOSOR0355T-25G
Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique 97%
Acide 1-aminocyclopropanecarboxylique
An NMDA receptor agonist acting at the glycine site.
Formule: C₄H₇NO₂
Point de fusion: 229…231 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009944
Numéro CAS: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8