Imprimer
Isothiocyanate de 2,4-dichloro-6-méthylphényle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0354-5G OR0354-1G
APOSOR0354-5GEA 418 EUR
APOSOR0354-5G APOSOR0354-1G
Isothiocyanate de 2,4-dichloro-6-méthylphényle
Isothiocyanate de 2,4-dichloro-6-méthylphényle
Formule: C₈H₅Cl₂NS
Poids moléculaire: 218.11 g/mol
Point de fusion: 57…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 306935-83-1