Imprimer
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR0353-1G OR0353-5G OR0353-10G
APOSOR0353-1GEA 105 EUR
APOSOR0353-1G APOSOR0353-5G APOSOR0353-10G
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
2,4-Dichloro-6-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₇Cl₂NO₂S
Point de fusion: 178…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 568577-80-0