2',4'-Dichloro-6'-methylacetanilide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉Cl₂NO Point de fusion: 174…176 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
61655-97-8 |