Imprimer
Chlorure de 3,5-dichlorobenzoyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR0343-100G OR0343-25G OR0343-500G
APOSOR0343-100GEA 42.2 EUR
APOSOR0343-100G APOSOR0343-25G APOSOR0343-500G
Chlorure de 3,5-dichlorobenzoyle 98%
Chlorure de 3,5-dichlorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₃O
Poids moléculaire: 209.46 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C/25mmHg
Point de fusion: 24…28 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009817
Numéro CAS: 2905-62-6
EINECS: 220-813-6
UN: 3261
ADR: 8 II