Imprimer
3,5-Dichlorobenzohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0341-1G OR0341-250MG OR0341-5G
APOSOR0341-1GEA 0 EUR
APOSOR0341-1G APOSOR0341-250MG APOSOR0341-5G
3,5-Dichlorobenzohydrazide
3,5-Dichlorobenzohydrazide
Formule: C₇H₆Cl₂N₂O
Point de fusion: 205…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833411
Numéro CAS: 62899-78-9