1,2-Cyclohexanedione 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₈O₂ Point d'ébullition: 193…195 °C Point de fusion: 34…38 °C Densité: 1,12 g/cm³ (25 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00001648 Numéro CAS: 765-87-7 EINECS: 212-155-3 |