Imprimer
3-Chlorothiophène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR0302-25G OR0302-5G OR0302-100G
APOSOR0302-25GEA 81.2 EUR
APOSOR0302-25G APOSOR0302-5G APOSOR0302-100G
3-Chlorothiophène
3-Chlorothiophène
Formule: C₄H₃ClS
Point d'ébullition: 137…139 °C
Densité: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043887
Numéro CAS: 17249-80-8
UN: 1993
ADR: 3,III