Imprimer
Isocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR0268-5G OR0268-1G
APOSOR0268-5GEA 75.4 EUR
APOSOR0268-5G APOSOR0268-1G
Isocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle
Isocyanate de 4-chloro-3-nitrophényle
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₇H₃ClN₂O₃
Point de fusion: 63…69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037062
Numéro CAS: 40397-96-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III