Imprimer
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-4-methylsulfonylbenzoic acid, 2-Chloro-4-methylsulphonylbenzoic acid
OR0264-100G OR0264-25G OR0264-5G
APOSOR0264-100GEA 33.5 EUR
APOSOR0264-100G APOSOR0264-25G APOSOR0264-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid 97%
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₄S
Point de fusion: 191…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216496
Numéro CAS: 53250-83-2
EINECS: 406-520-8