Imprimer
3-Picolyl chloride hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR0262-100G OR0262-25G OR0262-500G
APOSOR0262-100GEA 43.5 EUR
APOSOR0262-100G APOSOR0262-25G APOSOR0262-500G
3-Picolyl chloride hydrochloride 97%
3-Picolyl chloride hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂N
Point de fusion: 137…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012818
Numéro CAS: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN: 3261
ADR: 8,III