6-Chloro-4-nitro-o-toluidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-6-méthyl-4-nitroaniline, 6-Chloro-2-méthyl-4-nitroaniline
Formule:
C₇H₇ClN₂O₂ Poids moléculaire: 186.6 Point de fusion: 170…176 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01313703 Numéro CAS: 69951-02-6 |