Imprimer
3-Chloro-4-methylbenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR0253-1G OR0253-5G
APOSOR0253-1GEA 0 EUR
APOSOR0253-1G APOSOR0253-5G
3-Chloro-4-methylbenzylamine
3-Chloro-4-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
Point d'ébullition: 128…130 °C/15mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014816
Numéro CAS: 67952-93-6
UN: 2735
ADR: 8 III