Imprimer
Acide 4-chloro-o-toluique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR0251-100G OR0251-25G OR0251-5G
APOSOR0251-100GEA 217 EUR
APOSOR0251-100G APOSOR0251-25G APOSOR0251-5G
Acide 4-chloro-o-toluique
Acide 4-chloro-o-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
Poids moléculaire: 170.6 g/mol
Point de fusion: 167…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045852
Numéro CAS: 7499-07-2