Imprimer
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyclopropyl(piperazin-1-yl)methanone hydrochloride, 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
OR0246-5G OR0246-25G OR0246-100G
APOSOR0246-5GEA 51 EUR
APOSOR0246-5G APOSOR0246-25G APOSOR0246-100G
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride 97%
1-(cyclopropylcarbonyl)piperazine hydrochloride
Formule: C₈H₁₅ClN₂O
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428576
Numéro CAS: 1021298-67-8