Imprimer
2-methylpropylhydrazine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Isobutylhydrazine hydrochloride
OR0203-5G OR0203-25G
APOSOR0203-5GEA 166 EUR
APOSOR0203-5G APOSOR0203-25G
2-methylpropylhydrazine hydrochloride 97%
2-methylpropylhydrazine hydrochloride
Formule: C₄H₁₃ClN₂
Point de fusion: 86…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245510
Numéro CAS: 237064-47-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III