Imprimer
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01992-100MG OR01992-500MG OR01992-1G
APOSOR01992-100MGEA 29 EUR
APOSOR01992-100MG APOSOR01992-500MG APOSOR01992-1G
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
6-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine5-carbaldehyde
Formule: C₉H₈ClN₃O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08691397
Numéro CAS: 898911-34-7