Imprimer
1-(4-Azepan-1-ylphenyl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR01991-1G OR01991-10G OR01991-5G
APOSOR01991-1GEA 125 EUR
APOSOR01991-1G APOSOR01991-10G APOSOR01991-5G
1-(4-Azepan-1-ylphenyl)ethanone
1-(4-Azepan-1-ylphenyl)ethanone
Formule: C₁₄H₁₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04639769
Numéro CAS: 26586-40-3