Imprimer
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR01989-1G OR01989-250MG
APOSOR01989-1GEA 219 EUR
APOSOR01989-1G APOSOR01989-250MG
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-4-phenoxy-1H-indazol-3-amine
Formule: C₁₄H₁₃N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864805
Numéro CAS: 1000018-07-4