Imprimer
Acide 4-aminobutyrique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): GABA, Acide γ-aminobutyrique
OR01972-100G OR01972-500G
APOSOR01972-100GEA 89.9 EUR
APOSOR01972-100G APOSOR01972-500G
Acide 4-aminobutyrique
Acide 4-aminobutyrique
Formule: C₄H₉NO₂
Poids moléculaire: 103.12 g/mol
Point d'ébullition: 248
Point de fusion: 195 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008226
Numéro CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Indice Merck: 13,00429