Imprimer
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Amino-1-methylindazole, 1-methyl-1H-indazole-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-indazole
OR01970-1G OR01970-250MG OR01970-5G
APOSOR01970-1GEA 27.7 EUR
APOSOR01970-1G APOSOR01970-250MG APOSOR01970-5G
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
1-Methyl-1H-indazol-3-amine
Formule: C₈H₉N₃
Numéro MDL: MFCD09054755
Numéro CAS: 60301-20-4