Imprimer
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0197-1G OR0197-5G OR0197-25G
APOSOR0197-1GEA 229 EUR
APOSOR0197-1G APOSOR0197-5G APOSOR0197-25G
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one 95+%
5-Chloro-6-(4-chlorophenyl)pyridazin-3(2H)-one
Formule: C₁₀H₆Cl₂N₂O
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245502
Numéro CAS: 80591-41-9