Imprimer
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 4,6-dichloro-5-nitronicotinate
OR01969-1G OR01969-250MG
APOSOR01969-1GEA 119 EUR
APOSOR01969-1G APOSOR01969-250MG
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Ethyl-4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Formule: C₈H₆Cl₂N₂O₄
Point de fusion: 36…38,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842620
Numéro CAS: 154012-15-4