Imprimer
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01967-1G OR01967-250MG
APOSOR01967-1GEA 314 EUR
APOSOR01967-1G APOSOR01967-250MG
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Formule: C₉H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836173
Numéro CAS: 63842-21-7