6-Hydroxy-m-anisidine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Amino-4-methoxyphenol
Formule:
C₇H₉NO₂ Point de fusion: 135…140 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06616911 Numéro CAS: 20734-76-3 |