Imprimer
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01959-1G OR01959-5G OR01959-10G
APOSOR01959-1GEA 21.9 EUR
APOSOR01959-1G APOSOR01959-5G APOSOR01959-10G
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃Cl₂NO₃
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836170
Numéro CAS: 39224-65-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III