Imprimer
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01956-100MG OR01956-1G OR01956-250MG
APOSOR01956-100MGEA 0 EUR
APOSOR01956-100MG APOSOR01956-1G APOSOR01956-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836168
Numéro CAS: 1000017-93-5