N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₁NO₂ Point de fusion: 90…93 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD06245515 Numéro CAS: 1204-32-6 |