Imprimer
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR019167-1G OR019167-5G
APOSOR019167-1GEA 102 EUR
APOSOR019167-1G APOSOR019167-5G
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
3-(Methylthio)-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₃H₅N₃S
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01312671
Numéro CAS: 7411-18-9