Imprimer
tert-Butylchlorodiméthylsilane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chloro-tert-butyldiméthylsilane, tert-Butyldiméthylchlorosilane
OR019066-100G OR019066-25G OR019066-1KG
APOSOR019066-100GEA 26.1 EUR
APOSOR019066-100G APOSOR019066-25G APOSOR019066-1KG
tert-Butylchlorodiméthylsilane
tert-Butylchlorodiméthylsilane
Formule: C₆H₁₅ClSi
Point d'ébullition: 124…126 °C
Point de fusion: 86…89 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000501
Numéro CAS: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4
UN: 2925
ADR: 4.1+8,II