Thieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄O₂S₂ Point de fusion: 225…227 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00115174 Numéro CAS: 1723-27-9 |