Imprimer
N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR018874-1G OR018874-25G OR018874-5G
APOSOR018874-1GEA 25.8 EUR
APOSOR018874-1G APOSOR018874-25G APOSOR018874-5G
N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
Formule: C₁₂H₁₆BrNO₂
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01765429
Numéro CAS: 306937-14-4