Imprimer
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR018832-1G OR018832-5G
APOSOR018832-1GEA 54.4 EUR
APOSOR018832-1G APOSOR018832-5G
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₁ClO₂
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00831645
Numéro CAS: 66422-84-2