Imprimer
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N,N-Dimethyloxamic acid, N,N-Dimethyloxamidic acid
OR0185-1G OR0185-5G OR0185-10G
APOSOR0185-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0185-1G APOSOR0185-5G APOSOR0185-10G
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
2-(Dimethylamino)-2-oxoacetic acid
Formule: C₄H₇NO₃
Poids moléculaire: 117.1000 g/mol
Point de fusion: 126…128 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01971023
Numéro CAS: 32833-96-8