Imprimer
1-Oxiran-2-ylethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Acetyloxirane
OR01831-1G OR01831-250MG OR01831-500MG
APOSOR01831-1GEA 432 EUR
APOSOR01831-1G APOSOR01831-250MG APOSOR01831-500MG
1-Oxiran-2-ylethanone
1-Oxiran-2-ylethanone
Formule: C₄H₆O₂
Point d'ébullition: 45…46 °C/30mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00829205
Numéro CAS: 4401-11-0
UN: 1993
ADR: 3,III