Acide 6-bromonicotinique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
Formule:
C₆H₄BrNO₂ Point de fusion: 179…188 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01927100 Numéro CAS: 6311-35-9 |