Imprimer
5-Bromo-2-méthoxy-6-méthylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Bromo-6-methoxy-2-picoline, 3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
OR01795-1G OR01795-5G
APOSOR01795-1GEA 21.9 EUR
APOSOR01795-1G APOSOR01795-5G
5-Bromo-2-méthoxy-6-méthylpyridine
5-Bromo-2-méthoxy-6-méthylpyridine
Formule: C₇H₈BrNO
Point d'ébullition: 212 °C
Densité: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094943
Numéro CAS: 126717-59-7