Imprimer
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR0179-1G OR0179-5G OR0179-25G
APOSOR0179-1GEA 185 EUR
APOSOR0179-1G APOSOR0179-5G APOSOR0179-25G
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride 95+%
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₄ClNO
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460774
Numéro CAS: 85262-76-6