Imprimer
2-(4-Methylsulphonylphenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0178-1G OR0178-250MG
APOSOR0178-1GEA 116 EUR
APOSOR0178-1G APOSOR0178-250MG
2-(4-Methylsulphonylphenyl)ethylamine hydrochloride 95+%
2-(4-Methylsulphonylphenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₄ClNO₂S
Point de fusion: 202…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245499
Numéro CAS: 849020-96-8