Imprimer
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Methoxycarbonyl)-5-phenyl-1H-pyrazole, [3-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzene
OR01773-1G OR01773-500MG
APOSOR01773-1GEA 24.8 EUR
APOSOR01773-1G APOSOR01773-500MG
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 180…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00781977
Numéro CAS: 56426-35-8