4-(Methylsulphonylamino)benzylamine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-(4-(Aminomethyl)phenyl)methanesulphonamide hydrochloride
Formule:
C₈H₁₃ClN₂O₂S Point de fusion: >275 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06245516 Numéro CAS: 128263-66-1 |