Imprimer
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0172-1G OR0172-500MG OR0172-5G
APOSOR0172-1GEA 63.8 EUR
APOSOR0172-1G APOSOR0172-500MG APOSOR0172-5G
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
Formule: C₈H₁₆N₂
Point d'ébullition: 42…45 °C/0,75mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210699
Numéro CAS: 98998-25-5