Imprimer
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl-(4-aminophenyl)acetate, Methyl 2-(4-aminophenyl)acetate
OR0171-1G OR0171-5G
APOSOR0171-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0171-1G APOSOR0171-5G
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 96…100 °C/0,1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200783
Numéro CAS: 39552-81-3