Imprimer
Chlorure de tétrabutylammonium
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR01703-100G OR01703-1KG OR01703-500G
APOSOR01703-100GEA 43.5 EUR
APOSOR01703-100G APOSOR01703-1KG APOSOR01703-500G
Chlorure de tétrabutylammonium
Chlorure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆ClN
Point de fusion: 70 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011635
Numéro CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7