a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₅H₁₂BrNO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
655254-61-8 |