Imprimer
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0170-1G OR0170-5G OR0170-10G
APOSOR0170-1GEA 0 EUR
APOSOR0170-1G APOSOR0170-5G APOSOR0170-10G
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride 95+%
2-Carbomethoxybenzylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂ClNO₂
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245496
Numéro CAS: 849020-92-4