Imprimer
N-Cbz-L-asparagine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Z-Asn-OH, Nalpha-Cbz-L-asparagine
OR01678-100G OR01678-25G OR01678-500G
APOSOR01678-100GEA 63.8 EUR
APOSOR01678-100G APOSOR01678-25G APOSOR01678-500G
N-Cbz-L-asparagine 97%
N-Cbz-L-asparagine
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₅
Poids moléculaire: 266.3 g/mol
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008035
Numéro CAS: 2304-96-3