Imprimer
Acide 3-bromoisonicotinique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR0167-25G OR0167-5G OR0167-100G
APOSOR0167-25GEA 45.1 EUR
APOSOR0167-25G APOSOR0167-5G APOSOR0167-100G
Acide 3-bromoisonicotinique 98%
Acide 3-bromoisonicotinique
Formule: C₆H₄BrNO₂
Point de fusion: 234…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040944
Numéro CAS: 13959-02-9