Imprimer
1-N-Boc-4-(2-furfurylmethylamino)piperidine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-[(Fur-2-ylmethyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
OR01644-1G OR01644-5G OR01644-25G
APOSOR01644-1GEA 229 EUR
APOSOR01644-1G APOSOR01644-5G APOSOR01644-25G
1-N-Boc-4-(2-furfurylmethylamino)piperidine 95+%
1-N-Boc-4-(2-furfurylmethylamino)piperidine
Formule: C₁₅H₂₄N₂O₃
Poids moléculaire: 280.37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245534
Numéro CAS: 883516-51-6